L(+)-Histidin 99
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(+)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäure, H, (S)-(+)-Histidin, His, (2S)-(+)-Histidin, H-His-OH, L-3-Imidazol-4-ylalanin
BIH0710-100G
BIH0710-500G
APOSBIH0710-100GEA
21.9
EUR
APOSBIH0710-100G
APOSBIH0710-500G
L(+)-Histidin 99
L(+)-Histidin
USP, Pyrogen free
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155.16 g/mol Schmelzpunkt: 282 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064315 CAS-Nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |