Hämatoxylin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Hydroxybrasilin, Naturschwarz 1
BIH6002-10G BIH6002-25G BIH6002-50G
APOSBIH6002-10GEA 72.5 EUR
APOSBIH6002-10G APOSBIH6002-25G APOSBIH6002-50G
Hämatoxylin
Hämatoxylin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molecular Weight: 302,28 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3