3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
BIH6066-1G
BIH6066-25G
BIH6066-5G
APOSBIH6066-1GEA
27.7
EUR
APOSBIH6066-1G
APOSBIH6066-25G
APOSBIH6066-5G
3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure ≥97%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Br₃O₃ Molecular Weight: 374.81 g/mol Siedepunkt: 396 Schmelzpunkt: 146 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055557 CAS-Nummer: 14348-40-4 |