Inosin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
BII1001-5G
BII1001-10G
BII1001-100G
APOSBII1001-5GEA
21.9
EUR
APOSBII1001-5G
APOSBII1001-10G
APOSBII1001-100G
Inosin
Inosin
Formel:
C₁₀H₁₂N₄O₅ Molecular Weight: 268.23 g/mol Schmelzpunkt: 212…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066770 CAS-Nummer: 58-63-9 |