Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sulfo-SHPP
BII110-1G
BII110-5G
APOSBII110-1GEA
79.9
EUR
APOSBII110-1G
APOSBII110-5G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), technische Qualität
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Formel:
C₁₃H₁₃NO₅ Molecular Weight: 263,249 g/mol Schmelzpunkt: 132…133 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005515 CAS-Nummer: 34071-95-9 |