Kojisäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-on
BIK0452-1KG BIK0452-100G BIK0452-500G
APOSBIK0452-1KGEA 132 EUR
APOSBIK0452-1KG APOSBIK0452-100G APOSBIK0452-500G
Kojisäure 99%
Kojisäure
Formel: C₆H₆O₄
Molecular Weight: 142.11 g/mol
Siedepunkt: 323
Schmelzpunkt: 152…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006580
CAS-Nummer: 501-30-4
Merck Index: 13,05334