K252a

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIK1001-1MG BIK1001-5MG
APOSBIK1001-1MGEA 109 EUR
APOSBIK1001-1MG APOSBIK1001-5MG
K252a
K252a
Schmelzpunkt: 233…258 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 99533-80-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR