α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIK8011-5G BIK8011-25G BIK8011-50G
APOSBIK8011-5GEA 46.4 EUR
APOSBIK8011-5G APOSBIK8011-25G APOSBIK8011-50G
α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz
α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz
Formel: C₅H₅NaO₅
Molecular Weight: 168,08 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064196
CAS-Nummer: 22202-68-2