D(+)-Maltose Monohydrat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Malzzucker
BIK9000-1KG
BIK9000-500G
APOSBIK9000-1KGEA
79.9
EUR
APOSBIK9000-1KG
APOSBIK9000-500G
D(+)-Maltose Monohydrat
D(+)-Maltose Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Molecular Weight: 360.32 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149343 CAS-Nummer: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Merck Index: 13,05736 |