Äsculin Sesquihydrat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-O-(-D-Glucosyl)aesculetin Sesquihydrat, Aesculin Sesquihydrat, 6,7-Dihydroxycumarin-6β-D-glucopyranosid Sesquihydrat, Schillerstoff Sesquihydrat
BIK9005-100G
BIK9005-250G
BIK9005-50G
APOSBIK9005-100GEA
212
EUR
APOSBIK9005-100G
APOSBIK9005-250G
APOSBIK9005-50G
Äsculin Sesquihydrat
Äsculin Sesquihydrat
Formel:
C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O Molecular Weight: 367,31 g/mol Schmelzpunkt: 195…198 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149492 CAS-Nummer: 66778-17-4 |