Quercetin, wasserfrei
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-5-7-3-4-Pentahydroxyflavone, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone
BIK9011-1G
BIK9011-25G
BIK9011-100G
APOSBIK9011-1GEA
21.9
EUR
APOSBIK9011-1G
APOSBIK9011-25G
APOSBIK9011-100G
Quercetin, wasserfrei
Quercetin
Formel:
C₁₅H₁₀O₇ Molecular Weight: 302,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149487 CAS-Nummer: 117-39-5 EINECS: 204-187-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |