Resveratrol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
BIK9013-25G
APOSBIK9013-25GEA 23.2 EUR
APOSBIK9013-25G
Resveratrol
Resveratrol
20% or 99%
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228,25 g/mol
Schmelzpunkt: 261…267 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00133799
CAS-Nummer: 501-36-0