Apigenin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 4',5,7-Trihydroxyflavon, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
BIK9018-1G
BIK9018-5G
BIK9018-25G
APOSBIK9018-1GEA
43.5
EUR
APOSBIK9018-1G
APOSBIK9018-5G
APOSBIK9018-25G
Apigenin 97+%
Apigenin
Formel:
C₁₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 270,24 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006831 CAS-Nummer: 520-36-5 EINECS: 208-292-3 |