Harnsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6,8-Trihydroxypurin, Purin-2,6,8-triol
BIK9021-250G BIK9021-500G BIK9021-100G
APOSBIK9021-250GEA 255 EUR
APOSBIK9021-250G APOSBIK9021-500G APOSBIK9021-100G
Harnsäure
Harnsäure
Formel: C₅H₄N₄O₃
Molecular Weight: 168,11 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005712
CAS-Nummer: 69-93-2
EINECS: 200-720-7