L(+)-Lysin Monohydrochlorid ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-Lysin Monohydrochlorid, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Hydrochlorid, L(+)-Lysin Hydrochlorid, (S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Monohydrochlorid, (S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Monohydrochlorid, (S)-(+)-Lysin Hydrochlorid
BIL0714-1KG BIL0714-500G
APOSBIL0714-1KGEA 72.5 EUR
APOSBIL0714-1KG APOSBIL0714-500G
L(+)-Lysin Monohydrochlorid ≥99%
L(+)-Lysin Monohydrochlorid
USP, Pyrogen free
Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Schmelzpunkt: 263 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064564
CAS-Nummer: 657-27-2