Levofloxacin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
BIL1009-10G BIL1009-25G BIL1009-100G
APOSBIL1009-10GEA 21.9 EUR
APOSBIL1009-10G APOSBIL1009-25G APOSBIL1009-100G
Levofloxacin
Levofloxacin
Formel: C₁₈H₂₀FN₃O₄
Siedepunkt: 572 °C
Schmelzpunkt: 218…227 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00865049
CAS-Nummer: 100986-85-4