Linolsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
9Z,12Z-Octadecadiensäure, cis,cis-9,12-Octadecadiensäure
BIL9075-10G
BIL9075-25G
BIL9075-100G
APOSBIL9075-10GEA
49.3
EUR
APOSBIL9075-10G
APOSBIL9075-25G
APOSBIL9075-100G
Linolsäure
Linolsäure
Formel:
C₁₈H₃₂O₂ Molecular Weight: 280.45 g/mol Siedepunkt: 230 °C/15mmHg Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 0.902 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00064241 CAS-Nummer: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |