Melatonin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
BIM0105-1G
APOSBIM0105-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM0105-1G
Melatonin
Melatonin
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 232,28 g/mol
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005655
CAS-Nummer: 73-31-4
EINECS: 200-797-7