Oxacillin sodium salt monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIM0106-1G BIM0106-25G BIM0106-5G
APOSBIM0106-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM0106-1G APOSBIM0106-25G APOSBIM0106-5G
Oxacillin sodium salt monohydrate
Oxacillin sodium salt monohydrate
Formel: C₁₉H₁₉N₃O₅S
Molecular Weight: 423.42 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00167146
CAS-Nummer: 7240-38-2
EINECS: 214-636-3