Cefoxitin sodium
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Mefoxin, Cefoxitin sodium salt, Sodium (6R,7S)-3-((carbamoyloxy)methyl)-7-methoxy-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
BIM0108-1G BIM0108-250MG BIM0108-5G
APOSBIM0108-1GEA 65.4 EUR
APOSBIM0108-1G APOSBIM0108-250MG APOSBIM0108-5G
Cefoxitin sodium
Cefoxitin sodium
Formel: C₁₆H₁₆N₃NaO₇S₂
Molecular Weight: 449.428 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00079042
CAS-Nummer: 33564-30-6
EINECS: 251-574-6