Methotrexat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
BIM0130-1G
BIM0130-5G
BIM0130-10G
APOSBIM0130-1GEA
21.9
EUR
APOSBIM0130-1G
APOSBIM0130-5G
APOSBIM0130-10G
Methotrexat
Methotrexat
An antineoplastic agent which acts as an antimetaboliteof folic acid.
Formel:
C₂₀H₂₂N₈O₅ Molecular Weight: 454,44 g/mol Schmelzpunkt: 185…204 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00150847 CAS-Nummer: 59-05-2 UN: 1544 ADR: 6.1,III |