D(+)-Mannose 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIM0134-100G BIM0134-1KG BIM0134-500G
APOSBIM0134-100GEA 27.7 EUR
APOSBIM0134-100G APOSBIM0134-1KG APOSBIM0134-500G
D(+)-Mannose 99,5%
D(+)-Mannose
  • Heavy metals: <10ppm
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 133…140 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064122
CAS-Nummer: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4