Ophiobolin B
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIM0138-1MG BIM0138-5MG
APOSBIM0138-1MGEA 241 EUR
APOSBIM0138-1MG APOSBIM0138-5MG
Ophiobolin B
Ophiobolin B
Formel: C₂₅H₃₈O₄
Schmelzpunkt: 212 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 5601-74-1