β-Cyclodextrin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
BIM1015-100G BIM1015-250G BIM1015-500G
APOSBIM1015-100GEA 87 EUR
APOSBIM1015-100G APOSBIM1015-250G APOSBIM1015-500G
β-Cyclodextrin
β-Cyclodextrin
Formel: C₄₂H₇₀O₃₅
Molecular Weight: 1134.98 g/mol
Schmelzpunkt: 290…300 °C
Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078139
CAS-Nummer: 7585-39-9