4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Cellobioside
BIM1091-100MG BIM1091-500MG
APOSBIM1091-100MGEA 58 EUR
APOSBIM1091-100MG APOSBIM1091-500MG
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Formel: C₂₂H₂₈O₁₃
Molecular Weight: 500,45 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063279
CAS-Nummer: 72626-61-0
EINECS: 276-744-7