4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside, β-xylosidase substrate
BIM1103-1G BIM1103-250MG
APOSBIM1103-1GEA 174 EUR
APOSBIM1103-1G APOSBIM1103-250MG
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-xylopyranoside
Formel: C₁₅H₁₆O₇
Molecular Weight: 308,286 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00037607
CAS-Nummer: 6734-33-4
EINECS: 229-784-4