Ponatinib freie Base 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(2-Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzamide, 3-(Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, AP24534
BIM1122-100MG
APOSBIM1122-100MGEA
109
EUR
APOSBIM1122-100MG
Ponatinib freie Base 99+%
Ponatinib
Formel:
C₂₉H₂₇F₃N₆O Molecular Weight: 532,56 g/mol Schmelzpunkt: 190 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD17215203 CAS-Nummer: 943319-70-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |