Okadasäure Free_acid 98
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
BIM1576-1MG BIM1576-100UG BIM1576-50UG
APOSBIM1576-1MGEA 1340 EUR
APOSBIM1576-1MG APOSBIM1576-100UG APOSBIM1576-50UG
Okadasäure Free_acid 98
Okadaic acid
Potent inhibitor of protein phosphatases, especially the PP-1 and PP-2 classes, in numerous cell types Trends Biochem. Sci. 15: 98-102 (1990).
Formel: C₄₄H₆₈O₁₃
Molecular Weight: 805.02 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00083455
CAS-Nummer: 78111-17-8
UN: 3462
ADR: 6.1 I