D-Mannosamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Mannosamine HCl, (2S,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride, Mannosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride, D-Mannosamine HCl
BIM4501-1G BIM4501-500MG
APOSBIM4501-1GEA 36.4 EUR
APOSBIM4501-1G APOSBIM4501-500MG
D-Mannosamine hydrochloride
D-Mannosamine hydrochloride
Formel: C₆H₁₄ClNO₅
Molecular Weight: 215.632 g/mol
Schmelzpunkt: 168 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064557
CAS-Nummer: 5505-63-5
EINECS: 226-847-8