Methyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl β-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BIM8001-10G
BIM8001-5G
APOSBIM8001-10GEA
139
EUR
APOSBIM8001-10G
APOSBIM8001-5G
Methyl-β-D-glucopyranosid
Methyl-β-D-glucopyranosid
Formel:
C₇H₁₄O₆ Molecular Weight: 194,1825 g/mol Schmelzpunkt: 111…113 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00006602 CAS-Nummer: 709-50-2 EINECS: 211-909-9 |