(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranosid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Indoxyl-D-glucoside, 3-Indole-D-glucoside, 3-Indolyl-D-glucoside, Indoxyl-B-D Glucoside, Indican (Plant Indican)
BIMB0907-1G
BIMB0907-250MG
BIMB0907-500MG
APOSBIMB0907-1GEA
154
EUR
APOSBIMB0907-1G
APOSBIMB0907-250MG
APOSBIMB0907-500MG
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranosid
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranosid
Formel:
C₁₄H₁₇NO₆ Schmelzpunkt: 57…58 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00047169 CAS-Nummer: 487-60-5 |