5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat) ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIMB1004-5GEA 380 EUR
APOSBIMB1004-5G APOSBIMB1004-250MG APOSBIMB1004-1G
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat) ≥99%
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat)
Substrate for Alkaline phosphatase.
  • Soluble in DMF
Formel: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Molecular Weight: 433,6214 g/mol
Siedepunkt: >250 °C
Schmelzpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00040636
CAS-Nummer: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1