5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na) ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIMB1018-1GEA 82.9 EUR
APOSBIMB1018-1G APOSBIMB1018-5G APOSBIMB1018-250MG
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na) ≥98%
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Substrate for Alkaline phosphatase.
  • Soluble in water
Formel: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Molecular Weight: 370,43 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00036757
CAS-Nummer: 102185-33-1