Genistein ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 4',5,7-Trihydroxyisoflavon, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron
BIMB2006-1G BIMB2006-500MG
APOSBIMB2006-1GEA 217 EUR
APOSBIMB2006-1G APOSBIMB2006-500MG
Genistein ≥98%
Genistein
Inhibitor of tyrosine protein kinase.
Formel: C₁₅H₁₀O₅
Schmelzpunkt: 297…298 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00016952
CAS-Nummer: 446-72-0
EINECS: 207-174-9