2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Lieferant: Apollo Scientific
BIMN2004-250MG BIMN2004-500MG
APOSBIMN2004-250MGEA 406 EUR
APOSBIMN2004-250MG APOSBIMN2004-500MG
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Formel: C₁₀H₁₄N₆O₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06657636
CAS-Nummer: 10414-81-0