2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2'-Deoxy-2-fluoroadenosine
BIMN2009-100MG
BIMN2009-1G
BIMN2009-250MG
APOSBIMN2009-100MGEA
132
EUR
APOSBIMN2009-100MG
APOSBIMN2009-1G
APOSBIMN2009-250MG
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Schmelzpunkt:
218 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
21679-12-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...