Nalidixinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIN0134-100G BIN0134-25G
APOSBIN0134-100GEA 109 EUR
APOSBIN0134-100G APOSBIN0134-25G
Nalidixinsäure
Nalidixinsäure
Active against gram-negative bacteria.
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Schmelzpunkt: 225…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006884
CAS-Nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7