Nitrofurantoin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
BIN0136-100G
BIN0136-250G
BIN0136-500G
APOSBIN0136-100GEA
59.6
EUR
APOSBIN0136-100G
APOSBIN0136-250G
APOSBIN0136-500G
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin is bactericidal in vitro to most gram-positive and gram-negative bacteria.
Formel:
C₈H₆N₄O₅ Molecular Weight: 238,16 g/mol Schmelzpunkt: 267…269 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003224 CAS-Nummer: 67-20-9 EINECS: 200-646-5 |