1-(4-Nitrophenyl)glycerin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propantriol, PNPG

BIN0342-1G BIN0342-2G
APOSBIN0342-1GEA 109 EUR
APOSBIN0342-1G APOSBIN0342-2G
1-(4-Nitrophenyl)glycerin
1-(4-Nitrophenyl)glycerin
Formel: C₉H₁₁NO₅
Schmelzpunkt: 93…101 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00017037
CAS-Nummer: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR