(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
BIN0431-10G
BIN0431-5G
APOSBIN0431-10GEA
364
EUR
APOSBIN0431-10G
APOSBIN0431-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
Formel:
C₁₂H₁₅NO₈ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00063256 CAS-Nummer: 3150-24-1 EINECS: 221-584-5 |