Nilrot
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
BIN0465-1G BIN0465-250MG BIN0465-5G
APOSBIN0465-1GEA 142 EUR
APOSBIN0465-1G APOSBIN0465-250MG APOSBIN0465-5G
Nilrot
Nilrot
Formel: C₂₀H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 318.38 g/mol
Schmelzpunkt: 203…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011639
CAS-Nummer: 7385-67-3
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable