Nicotinsäure (Niacin)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Picolinsäure, Vitamin B3, 3-Pyridincarbonsäure, Pyridin-3-carbonsäure, Niacin
BIN0611-1KG
BIN0611-250G
BIN0611-500G
APOSBIN0611-1KGEA
161
EUR
APOSBIN0611-1KG
APOSBIN0611-250G
APOSBIN0611-500G
Nicotinsäure (Niacin)
Nicotinsäure (Niacin)
Formel:
C₆H₅NO₂ Molecular Weight: 123,11 g/mol Schmelzpunkt: 236…239 °C (Subl.) Dichte: 1,467 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006391 CAS-Nummer: 59-67-6 EINECS: 200-441-0 |