Oligomycin A (aus Streptomyces diastatochromogenes)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1R,2'R,4E,5'S,6S,6'S,7R,8S,10R,11R,12S,14R,15S,16R,18E,20E,22R,25S,28S,29R)-22-Ethyl-7,11,14,15-tetrahydroxy-6'-((R)-2-hydroxypropyl)-5',6,8,10,12,14,16,28,29-nonamethyl-3',4',5',6'-tetrahydro-2,26-dioxaspiro[bicyclo[23.3.1]nonacosa[4,18,20]triene-27,2'-pyran]-3,9,13-trione
BIO1003-10MG BIO1003-5MG
APOSBIO1003-10MGEA 386 EUR
APOSBIO1003-10MG APOSBIO1003-5MG
Oligomycin A (aus Streptomyces diastatochromogenes)
Oligomycin A
Practically free of homologs.
Formel: C₄₅H₇₄O₁₁
Molecular Weight: 791.07 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065705
CAS-Nummer: 579-13-5