Ölrot O
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
CI 26125
BIO1320-100G
BIO1320-25G
APOSBIO1320-100GEA
87
EUR
APOSBIO1320-100G
APOSBIO1320-25G
Ölrot O
Ölrot O
Formel:
C₂₆H₂₄N₄O Molecular Weight: 408,51 g/mol Schmelzpunkt: 120…126 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003898 CAS-Nummer: 1320-06-5 EINECS: 215-295-3 |