Toluol-α-sulfonylfluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
PMSF, Phenylmethylsulfonylfluorid, Phenylmethansulfonylfluorid, Phenylmethansulfonsäurefluorid, α-Toluolsulfonylfluorid, α-Toluolsulfonsäurefluorid
BIP0329-100G
BIP0329-250G
BIP0329-25G
APOSBIP0329-100GEA
149
EUR
APOSBIP0329-100G
APOSBIP0329-250G
APOSBIP0329-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid 99%
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel:
C₇H₇FO₂S Molecular Weight: 174,2 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007424 CAS-Nummer: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |