Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phosphoenolpyruvate potassium salt, Potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, Phosphoenolpyruvic acid potassium
BIP0691-1G
BIP0691-5G
BIP0691-25G
APOSBIP0691-1GEA
46.4
EUR
APOSBIP0691-1G
APOSBIP0691-5G
APOSBIP0691-25G
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate
Formel:
C₃H₄KO₆P Molecular Weight: 206.131 g/mol Schmelzpunkt: 174…175 °C (Zers.) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00044476 CAS-Nummer: 4265-07-0 EINECS: 224-247-0 |