Phthalaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phthaldialdehyd, 1,2-Benzoldicarbaldehyd, OPA, o-Phthalaldehyd, Phthaldicarboxaldehyd
BIP0693-25G BIP0693-5G
APOSBIP0693-25GEA 24.8 EUR
APOSBIP0693-25G APOSBIP0693-5G
Phthalaldehyd
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Molecular Weight: 134.13 g/mol
Siedepunkt: 83 °C/0.8mmHg
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 II