PIPES Dinatriumsalz ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure) Dinatriumsalz, PIPES-Na2, Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure) Dinatriumsalz, Dinatriumpiperazin-1,4-diethansulfonat, Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure Dinatriumsalz
BIP0704-100G
BIP0704-500G
BIP0704-1KG
APOSBIP0704-100GEA
21.9
EUR
APOSBIP0704-100G
APOSBIP0704-500G
APOSBIP0704-1KG
PIPES Dinatriumsalz ≥98%
PIPES Dinatriumsalz
- Buffer
Formel:
C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064349 CAS-Nummer: 76836-02-7 |