L(-)-Prolin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Pro-OH, (S)-(-)-Azolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (2S)-(-)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-Prolin
BIP0717-500G BIP0717-100G
APOSBIP0717-500GEA 36.4 EUR
APOSBIP0717-500G APOSBIP0717-100G
L(-)-Prolin ≥99%
L(-)-Prolin
USP, pyrogen free
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115.13 g/mol
Siedepunkt: 245
Schmelzpunkt: 228 °C (Zers.)
Dichte: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871