Patulin (aus Penicillium expansum)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIP1003-10MG
BIP1003-5MG
APOSBIP1003-10MGEA
197
EUR
APOSBIP1003-10MG
APOSBIP1003-5MG
Patulin (aus Penicillium expansum)
Patulin
Mycotoxin
Formel:
C₇H₆O₄ Molecular Weight: 154,121 g/mol Schmelzpunkt: 109…111 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005858 CAS-Nummer: 149-29-1 EINECS: 205-735-2 UN: 3462 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...